SCP0099
1 of 10
Sigma-Aldrich
SRP0677
S6K Substrate
F9252
Folin & Ciocalteuフェノール試薬
SRP0687
RSK Substrate
389374
D-グルコース-13C6
SCP0212
PKA基質
262017
APE1 Inhibitor III
218750
Caspase-3 Inhibitor III
70548
T7Select® 10-3b DNA
47641
SMB00114
Rhodomyrtone
カスパーゼ基質,
≥95% (HPLC)
lyophilized
Peptide Content, ≥80%
protect from light
−20°C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。