安全性情報
SCJ4600002
Sigma-Aldrich
CF350 アミノキシ
suitable for fluorescence
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
形状
solid
&ε; (減衰係数)
18000 at 347 nm
吸光度比
A280/347 nm 0.14
蛍光検出
λex 347 nm; λem 448 nm
λex 360 nm (Flow cytometry laser line)
λex 360 nm (Microscopy laser line)
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
詳細
CF350は、 従来のAMCAと同様のスペクトル特性を有する青色の蛍光色素です。一方、AMCAと比べてCF350は、水溶性や光安定性に優れており、標識タンパク質の蛍光は50%以上です。また、CF350はAlexa Fluor 350と比較して最低でも同等の輝度を示すことから、あらゆるアプリケーションでそのまま置き換えて使用することができます。
特徴および利点
1. 励起波長約350 nmで最大強度を発する青色の蛍光標識抗体が得られます。2. 高い水溶性を有しています。3. pH変化に対し安定です。
調製ノート
遮光保存してください。
法的情報
本製品はBiotium, Inc.の承諾を受け、シグマ アルドリッチが販売しています。本製品は、一つ以上の米国特許、あるいはこれに相当しBiotium, Inc.により所有または許諾された米国特許以外の特許請求項や係属中の特許出願によって保護されており、12/334,387; 12/607,915; 12/699,778; 12/850,578; 61/454,484の限りではありません。購入者より支払われた購入価格の対価として、購入者には製品添付書に合致する方法で自身の内部的研究においてのみ購入した製品量を使用することに対し、限定的、非独占的かつ譲渡不可のライセンスが供与されます。ここに明記された場合を除き、この製品の販売においてはBiotium, Inc.のあらゆる特許権その他知的所有権にもとづく明示的、暗示的または禁反言による購入者のいかなる実施権を付与あるいは譲渡するものではありません。また、購入者はこの製品を第三者に転売、譲渡あるいは任意の商業目的のほか、診断、治療、予防などを目的に使用することはできません。本製品は研究専用です。診断使用をはじめ、その他を目的とする使用についてはBiotium, Inc.からの別途ライセンスが必要となります。研究用以外でこの製品を使用する場合のライセンス購入に関する情報は、以下にお問い合わせください。Biotium, Inc., 3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545, Tel: (510) 265-1027. Fax: (510) 265-1352. Email: btinfo@biotium.com.
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
CF is a trademark of Biotium, Inc.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SCJ4600002-1MG:
試験成績書(COA)