安全性情報
MAB2058
Sigma-Aldrich
Anti-Integrin β4 Antibody, clone ASC-3
clone ASC-3, Chemicon®, from mouse
別名:
CD104
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
ASC-3, monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ITGB4(3691)
特異性
ヒトβ-4インテグリン(CD104)
免疫原
ヒト扁平上皮がん細胞(SCC9)
アプリケーション
このAnti-Integrin β4 Antibody、クローンASC-3を使用してIntegrin β4を検出します。FC、IP、IHでの使用が検証されています。
研究のカテゴリ
細胞構造
研究サブカテゴリー
インテグリン
細胞付着の阻害:SCC9細胞のヒト
ラミニンとラミニンGD-2ペプチドへの付着を阻害しますが、EHSラミニン、IV型コラーゲン、フィブロネクチンへの付着は阻害しません。SKOV-3細胞のラミニン、フィブロネクチン、IV型コラーゲンへの付着を阻害しません。
免疫組織染色:アセトン固定凍結したヒト上皮組織(舌、包皮、卵巣を含む)。ホルマリン固定組織には使用できません。
フローサイトメトリー:ヒト扁平上皮がん(SCC9)、卵巣がん(SKOV-3)および臍帯静脈内皮細胞(HUVEC)を染色します。CD104発現のためにトランスフェクトしたRKOまたはK562細胞を染色します。単核白血球、好中球、リンパ球、T細胞、B細胞、血小板は染色しません。
免疫沈降: 表面ビオチン化したSCC9細胞からの66、76、120、135、および200kDa(還元)、または66、110、125、130および190kDa(非還元)を沈降させます。
最適な希釈濃度はお客様ご自身で決定してください。
関連事項
先発品:05-283
物理的形状
0.1%アジ化ナトリウムを含む0.02M PB、pH 7.6、0.25M NaCl中の液体
フォーマット:精製
保管および安定性
2~8°Cの未希釈アリコートで最大6カ月間保存できます。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB2058:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
L S Mangala et al.
Oncogene, 26(17), 2459-2470 (2006-10-18)
Distant metastasis is frequently observed in patients with breast cancer and is a major cause of cancer-related deaths in these patients. Currently, very little is known about the mechanisms that underlie the development of the metastatic phenotype in breast cancer
Xing Cheng et al.
Neural regeneration research, 18(8), 1841-1846 (2023-02-09)
Experimental studies have shown that exercise and human adipose-derived stem cells (ADSCs) play positive roles in spinal cord injury (SCI). However, whether ADSCs and/or exercise have a positive effect on SCI-induced neuropathic pain is still unclear. Thus, there is a
F A Spring et al.
Blood, 98(2), 458-466 (2001-07-04)
The LW blood group glycoprotein, ICAM-4, is a member of the intercellular adhesion molecule (ICAM) family expressed in erythroid cells. To begin to address the function of this molecule, ligands for ICAM-4 on hemopoietic and nonhemopoietic cell lines were identified.
Yamato Kikkawa et al.
The Journal of biological chemistry, 288(43), 30990-31001 (2013-09-17)
Cell-matrix interactions are critical for tumor cell migration. Lutheran (Lu), also known as basal cell adhesion molecule (B-CAM), competes with integrins for binding to laminin α5, a subunit of LM-511, a major component of basement membranes. Here we show that
Jenny Chia et al.
The American journal of pathology, 170(6), 2135-2148 (2007-05-26)
Most studies investigating laminins (LMs) in breast cancer have focused on LM-111 or LM-332. Little is known, however, about the expression and function of alpha5 chain-containing LM-511/521 during metastatic progression. Expression of LM-511/521 subunits was examined in genetically related breast