品質水準
含みます
arginine as stabilizer (~50%)
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
cell wall synthesis | interferes
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
O=S([O-])(O)=O.OC(C1=C(C[N+]2=CC(NC(NCCN)=O)=C(N2C)N)CS[C@@]([C@@H]3NC(/C(C4=NSC(N)=N4)=N\OC(C)(C)C(O)=O)=O)([H])N1C3=O)=O
InChI
1S/C23H30N12O8S2.H2O4S/c1-23(2,20(40)41)43-31-11(15-30-21(26)45-32-15)16(36)29-12-17(37)35-13(19(38)39)9(8-44-18(12)35)6-34-7-10(14(25)33(34)3)28-22(42)27-5-4-24;1-5(2,3)4/h7,12,18,25H,4-6,8,24H2,1-3H3,(H7,26,27,28,29,30,32,36,38,39,40,41,42);(H2,1,2,3,4)/b31-11-;/t12-,18-;/m1./s1
InChI Key
UJDQGRLTPBVSFN-TVNHLQOTSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SBR00048-2MG:
SBR00048-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)