詳細
Ready Made Solution
品質水準
フォーム
liquid
保管条件
dry media (Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Storage class (TRGS 510) Combustible liquids.)
濃度
50 mg/mL in DMSO
色
colorless to faint yellow
抗生物質活性スペクトル
Gram-positive bacteria
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
−20°C
SMILES記法
N([C@@H]1[C@H]([C@@H](O[C@@H](C1)C)O[C@@H]2[C@H]([C@@H]([C@H](C(=O)O[C@@H]([C@]([C@@H]([C@H](C(=O)[C@@H](C[C@]2(OC)C)C)C)O)(O)C)CC)C)O[C@@H]3O[C@H]([C@@H]([C@@](C3)(OC)C)O)C)C)O)(C)C
InChI
1S/C38H69NO13/c1-15-26-38(10,45)31(42)21(4)28(40)19(2)17-37(9,47-14)33(52-35-29(41)25(39(11)12)16-20(3)48-35)22(5)30(23(6)34(44)50-26)51-27-18-36(8,46-13)32(43)24(7)49-27/h19-27,29-33,35,41-43,45H,15-18H2,1-14H3/t19-,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+,29-,30+,31-,32+,33-,35+,36-,37-,38-/m1/s1
InChI Key
AGOYDEPGAOXOCK-KCBOHYOISA-N
詳細
アプリケーション
- the study of the effects of clarithromycin on rate-dependent changes in QT, Tp-e and proarrhythmic events performed on arterially perfused rabbit left ventricular wedge preparations[3]
- the culture of parasites expressing GFP (green fluorescence protein) targeted to the apicoplast, to be further used for microscopy-based assays[4]
- the study of the synergism of NAB741 with clarithromycin in microtiter plates.[5]
生物化学的/生理学的作用
包装
保管および安定性
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F
引火点(℃)
87 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SBR00011-BULK:
SBR00011-VAR:
SBR00011-2ML-PW:
SBR00011-2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)