安全性情報
SBP3500978
Sigma-Aldrich
ACE2 Blocking Peptide for SAB3500978
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
0.05 MG
¥12,980
¥12,980
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
0.05 MG
¥12,980
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥12,980
Check Cart for Availability
由来生物
synthetic
品質水準
フォーム
liquid
交差性
human
濃度
200 μg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
免疫原
14 amino acids near the amino terminus of human ACE2.
アプリケーション
免疫ブロット用のブロッキングペプチドとして使用
関連事項
This peptide blocks the action of antibody SAB3500978.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
関連製品
Jan Code
SBP3500978-0.05MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)