Merck
SAE0099
Sigma-Aldrich
S-(5′-Adenosyl)-L-homocysteine ready made solution
≥98% (HPLC), 1 mg/ml in 0.02 M HCl
別名:
5′-Deoxy-S-adenosyl-L-homocysteine, AdoHcy, S-(5′-Deoxyadenosine-5′)-L-homocysteine, SAH
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥42,800
¥42,800
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥42,800
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.51
¥42,800
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
アッセイ
≥98% (HPLC)
濃度
1 mg/mL
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
S-(5′-Adenosyl)-L-homocysteine (SAH) is a compound that occurs biologically as a by-product of reactions which S-adenosyl-L-methionine-dependent methyltransferases catalyze. These enzymes use S-adenosyl-L-methionine (SAM) as the parent material for cellular methyl transfer processes, such as DNA methylation. In its turn, SAH is cleaved by SAH hydrolase to produce homocysteine and adenosine. The homocysteine pathway and the plasma measurement of SAM and SAH3 have been studied in relation to topics such as cancer, nutritional deficiencies, and Alzheimer′s disease. SAH has been used to develop various methyltransferase activity assays, such as the following:
  • Multiwell plate assay for protein methyltransferase SET7/9 activity
  • Fluorescence polarization (FP) assay
  • HPLC assay coupled to fluorometric detection
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAE0099-VAR:
SAE0099-BULK:
SAE0099-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)