Merck
SAE0056
Sigma-Aldrich
Rapid Chemi AP Substrate
aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥81,000
500 ML
¥327,000
1000 ML
¥567,000
¥81,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥81,000
500 ML
¥327,000
1000 ML
¥567,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥81,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
製品名
Rapid Chemi AP Substrate,
グレード
Proteomics Grade
品質水準
フォーム
aqueous solution
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
Rapid ChemiAP Substrate is a sensitive, chemiluminescent substrate for alkaline phosphatase that allows for the rapid, reproducible detection of alkaline phosphatase-labeled molecules
アプリケーション
Rapid ChemiAP Substrate is supplied as a ready-to-use aqueous solution, i.e., no dilution is necessary, for use in a variety of membrane-based applications such as Western Blotting and ELISA. Other applications include Southern, Northern Blotting, detection of placental alkaline phosphatase, detection of secreted alkaline phosphatase, reporter gene assays, nucleic acid probe assays and alkaline or acid phosphatase biomarker detection (stem cells and tumor markers).
注意
Do not use diluents or wash buffers that contain EDTA or other chelators as they can remove divalent cations (Mg+2, Zn+2) and cause loss of AP activity.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SAE0056-100ML:
SAE0056-500ML:
SAE0056-VAR:
SAE0056-BULK:
SAE0056-1000ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)