Merck
SAB5702502
Sigma-Aldrich
Anti-Casein Kinase 2 beta (CSNK2B) Antibody, clone 9T5J10, Rabbit Monoclonal
別名:
CK2B, CK2N, CSK2B, G5A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
9T5J10, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
25 kDa
交差性
rat, human, rat
濃度
0.28 mg/mL
テクニック
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
YQQGDFGYCPRVYCENQPMLPIGLSDIPGEAMVKLYCPKCMDVYTPKSSRHHHTDGAYFGTGFPHMLFMVHPEYRPKRPANQFVPRLYGFKIHPMAYQLQLQAASNFKSPVKTIR
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CSNK2B(1460)
詳細
This gene encodes the beta subunit of casein kinase II, a ubiquitous protein kinase which regulates metabolic pathways, signal transduction, transcription, translation, and replication. The enzyme is composed of three subunits, alpha, alpha prime and beta, which form a tetrameric holoenzyme. The alpha and alpha prime subunits are catalytic, while the beta subunit serves regulatory functions. The enzyme localizes to the endoplasmic reticulum and the Golgi apparatus. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Sep 2013]
免疫原
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 101-215 of human Casein Kinase 2 beta (CSNK2B) (CSNK2B) (P67870).
アプリケーション
WB, IHC, IF/ICC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)