Merck
SAB5702414
Sigma-Aldrich
Anti-RAB9A Antibody, clone 7O1G4, Rabbit Monoclonal
別名:
RAB9
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
7O1G4, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
23 kDa
化学種の反応性
human, rat, rat
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MAGKSSLFKVILLGDGGVGKSSLMNRYVTNKFDTQLFHTIGVEFLNKDLEVDGHFVTMQIWDTAGQERFRSLRTPFYRGSDCCLLTFSVDDSQSFQNLSN
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RAB9A(9367)
詳細
Involved in the transport of proteins between the endosomes and the trans Golgi network. Involved in the recruitment of SGSM2 to melanosomes and is required for the proper trafficking of melanogenic enzymes TYR, TYRP1 and DCT/TYRP2 to melanosomes in melanocytes.
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human RAB9A (P51151).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IHC, IF/ICC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)