物質
colorless
クローン
5D5X9, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
25 kDa
化学種の反応性
human
濃度
1.00 mg/mL
テクニック
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
色
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MKAAVLTLAVLFLTGSQARHFWQQDEPPQSPWDRVKDLATVYVDVLKDSGRDYVSQFEGSALGKQLNLKLLDNWDSVTSTFSKLREQLGPVTQEFWDNLE
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... APOA1(335)
詳細
This gene encodes apolipoprotein A-I, which is the major protein component of high density lipoprotein (HDL) in plasma. The encoded preproprotein is proteolytically processed to generate the mature protein, which promotes cholesterol efflux from tissues to the liver for excretion, and is a cofactor for lecithin cholesterolacyltransferase (LCAT), an enzyme responsible for the formation of most plasma cholesteryl esters. This gene is closely linked with two other apolipoprotein genes on chromosome 11. Defects in this gene are associated with HDL deficiencies, including Tangier disease, and with systemic non-neuropathic amyloidosis. Alternative splicing results in multiple transcript variants, at least one of which encodes a preproprotein. [provided by RefSeq, Dec 2015]
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Apolipoprotein A1 (P02647).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IF/ICC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)