安全性情報
SAB5701980
Sigma-Aldrich
Anti-HDGF Antibody, clone 5U7A7, Rabbit Monoclonal
別名:
HDGF, HMG1L2, heparin binding growth factor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
5U7A7, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
40 kDa
交差性
human, rat, rat
濃度
0.33 mg/mL
テクニック
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
YQSSQKKSCVEEPEPEPEAAEGDGDKKGNAEGSSDEEGKLVIDEPAKEKNEKGALKRRAGDLLEDSPKRPKEAENPEGEEKEAATLEVERPLPMEVEKNST
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HDGF(3068)
詳細
This gene encodes a member of the hepatoma-derived growth factor family. The encoded protein has mitogenic and DNA-binding activity and may play a role in cellular proliferation and differentiation. High levels of expression of this gene enhance the growth of many tumors. This gene was thought initially to be located on chromosome X; however, that location has been determined to correspond to a related pseudogene. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been described.
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human HDGF (P51858).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IF/ICC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
SAB5701980-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)