Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
SAB5701968
Sigma-Aldrich
Anti-KIFC1 Antibody, clone 10M10J4, Rabbit Monoclonal
別名:
HSET, KNSL2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
rabbit
品質水準
物質
colorless
クローン
10M10J4, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
74 kDa
交差性
mouse, mouse, mouse
濃度
0.60 mg/mL
テクニック
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
MDPQRSPLLEVKGNIELKRPLIKAPSQLPLSGSRLKRRPDQMEDGLEPEKKRTRGLGATTKITTSHPRVPSLTTVPQTQGQTTAQKVSKKTGPRCSTAIA
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KIFC1(3833)
詳細
Minus end-directed microtubule-dependent motor required for bipolar spindle formation. May contribute to movement of early endocytic vesicles (By similarity. Regulates cilium formation and structure (By similarity.
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human KIFC1 (Q9BW19).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
アプリケーション
WB, IHC, IF/ICC
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
SAB5701968-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)