安全性情報
SAB5701918
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Paxillin-Y118 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥76,600
¥76,600
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥76,600
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥76,600
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
liquid
交差性
mouse, human, rat
濃度
0.93 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr118)
遺伝子情報
human ... PXN(5829)
詳細
This gene encodes a cytoskeletal protein involved in actin-membrane attachment at sites of cell adhesion to the extracellular matrix (focal adhesion). Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene. These isoforms exhibit different expression pattern, and have different biochemical, as well as physiological properties (PMID:9054445). [provided by RefSeq, Aug 2011]
免疫原
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding Y118 of human Phospho-Paxillin-Y118
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701918-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)