安全性情報
SAB5701868
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-PP2A Catalytic α-Y307 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥76,600
¥76,600
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥76,600
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥76,600
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
liquid
交差性
rat, mouse, human
濃度
0.45 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr307)
遺伝子情報
human ... PPP2CA(5515)
詳細
This gene encodes the phosphatase 2A catalytic subunit. Protein phosphatase 2A is one of the four major Ser/Thr phosphatases, and it is implicated in the negative control of cell growth and division. It consists of a common heteromeric core enzyme, which is composed of a catalytic subunit and a constant regulatory subunit, that associates with a variety of regulatory subunits. This gene encodes an alpha isoform of the catalytic subunit. [provided by RefSeq, Jul 2008]
免疫原
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding Y307 of human PP2A Catalytic α
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701868-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)