Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
SAB5701758
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-HSP27/HSPB1-S78 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥60,400
¥60,400
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥60,400
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥60,400
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
liquid
交差性
rat, mouse, human
濃度
0.98 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer78)
遺伝子情報
human ... HSPB1(3315)
詳細
The protein encoded by this gene is induced by environmental stress and developmental changes. The encoded protein is involved in stress resistance and actin organization and translocates from the cytoplasm to the nucleus upon stress induction. Defects in this gene are a cause of Charcot-Marie-Tooth disease type 2F (CMT2F) and distal hereditary motor neuropathy (dHMN).
免疫原
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding S78 of human HSP27/HSPB1
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701758-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)