安全性情報
SAB5701353
Sigma-Aldrich
Anti-RING1A antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥66,200
¥66,200
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥66,200
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
¥66,200
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
liquid
交差性
human
濃度
0.4 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RING1(6015)
詳細
This gene belongs to the RING finger family, members of which encode proteins characterized by a RING domain, a zinc-binding motif related to the zinc finger domain. The gene product can bind DNA and can act as a transcriptional repressor. It is associated with the multimeric polycomb group protein complex. The gene product interacts with the polycomb group proteins BMI1, EDR1, and CBX4, and colocalizes with these proteins in large nuclear domains. It interacts with the CBX4 protein via its glycine-rich C-terminal domain. The gene maps to the HLA class II region, where it is contiguous with the RING finger genes FABGL and HKE4. [provided by RefSeq, Jul 2008]
免疫原
A synthesized peptide derived from human RING1A A
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701353-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)