安全性情報
SAB5701416
Sigma-Aldrich
Anti-Pan Acetyl-Lysine antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥66,200
¥66,200
出荷予定日2025年4月17日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥66,200
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
¥66,200
出荷予定日2025年4月17日
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
liquid
化学種の反応性
human, mouse
濃度
3.93 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
acetylation (Lys)
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence containing acetylated K.
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701416-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)