安全性情報
SAB5701288
Sigma-Aldrich
Anti-BNIP3 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥66,200
¥66,200
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥66,200
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥66,200
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
liquid
交差性
human
濃度
2 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BNIP3(664)
詳細
This gene is encodes a mitochondrial protein that contains a BH3 domain and acts as a pro-apoptotic factor. The encoded protein interacts with anti-apoptotic proteins, including the E1B 19 kDa protein and Bcl2. This gene is silenced in tumors by DNA methylation. [provided by RefSeq, Dec 2014]
免疫原
A synthesized peptide derived from human BNIP3.
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5701288-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)