安全性情報
SAB5700940
Sigma-Aldrich
Anti-G6PD antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥66,200
¥66,200
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥66,200
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥66,200
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
フォーム
liquid
濃度
0.32 mg/mL
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... G6PD(2539)
詳細
This gene encodes glucose-6-phosphate dehydrogenase. This protein is a cytosolic enzyme encoded by a housekeeping X-linked gene whose main function is to produce NADPH, a key electron donor in the defense against oxidizing agents and in reductive biosynthetic reactions. G6PD is remarkable for its genetic diversity. Many variants of G6PD, mostly produced from missense mutations, have been described with wide ranging levels of enzyme activity and associated clinical symptoms. G6PD deficiency may cause neonatal jaundice, acute hemolysis, or severe chronic non-spherocytic hemolytic anemia. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2008]
免疫原
A synthesized peptide derived from human G6PD
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700940-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)