Merck
G5760
Sigma-Aldrich
グルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼ from Leuconostoc mesenteroides
Type XXIII, ammonium sulfate suspension, 550-1,100 units/mg protein (biuret), ≥2.0 mg/mL Biuret
別名:
G-6-P-DH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
品質水準
タイプ
Type XXIII
フォーム
ammonium sulfate suspension
比活性
550-1,100 units/mg protein (biuret)
分子量
54 kDa
濃度
≥2.0 mg/mL Biuret
その他の活性
6-Phosphogluconic dehydrogenase, hexokinase, NADH oxidase and NADPH oxidase ≤0.005%
PGI ≤0.01%
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Leuconostoc mesenteroidesに由来するグルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼ(G6PD)は、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(NAD+)またはニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸塩(NADP+)の存在下でのグルコース6-リン酸塩の酸化を触媒します。54 kDaの分子量に相当し、ホモ二量体として存在します。
アプリケーション
Leuconostoc mesenteroides由来のグルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼが使用されています:
  • マンノースおよびグルコース-6-リン酸活性をアッセイするための反応混合液の1構成要素として
  • ヒト肝ミクロソームのネビラピン阻害研究における反応混合液の1構成要素として
  • 葉緑体抽出物のグルコースリン酸化活性に
生物化学的/生理学的作用
グルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼ(G6PD)のリジン21は、NAD+の結合に重要です。G6PDは、異化または同化代謝経路に基づいてNAD+またはNADP+を使用します。
グルコース-6-リン酸デヒドロゲナーゼ(G6PD)は、ペントースリン酸経路の第一段階であるグルコース-6-リン酸の6-ホスホグルコノラクトンへの変換を触媒します。
単位の定義
1ユニットは、NAD存在下、pH 7.8、30°C、1分間で、1.0 μmolのD-グルコース6-リン酸を6-ホスホ-D-グルコン酸へと酸化する酵素量です。
物理的形状
42 mM Trisおよび0.8 mM MgCl2を含む2.7 M (NH4)2SO4溶液の懸濁
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G5760-VAR:
G5760-1KU:
G5760-BULK:
G5760-10KU-PW:
G5760-10KU:
G5760-1KU-PW:
G5760-200UN:
G5760-2KU-PW:
G5760-2KU:
G5760-200UN-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A novel type of chloroplast stromal hexokinase is the major glucose-phosphorylating enzyme in the moss Physcomitrella patens
Olsson T, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 278(45), 44439-44447 (2003)
In vitro studies: inhibition of nevirapine metabolism by nortriptyline in hepatic microsomes
Usach I and Peris JE
Bio-protocol, 5(19) (2014)
Oligomerization studies of Leuconostoc mesenteroides G6PD activity after SDS-PAGE and blotting
Ravera S, et al.
Molecular Biology, 44(3), 415-419 (2010)
Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency
Richardson SR and O'Malley GF
StatPearls [Internet] (2022)
A Modified Method for Detection of Post-Phoretic Activities in Mannose-(Mpi, EC 5.3. 1.8) and Glucose-(Gpi, EC 5.3. 1.9) 6-Phosphate Isomerases
Zasypkin MY, et al.
Russian Journal of Genetics, 37(5), 581-583 (2001)
資料
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
硫酸アンモニウム懸濁液として提供される酵素の使用方法
プロトコル
To measure glucose-6-phosphate dehydrogenase activity, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate is used in a spectrophotometric rate determination assay at 340 nm.