Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
SAB5700914
Sigma-Aldrich
Anti- Caspase-3 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥66,200
¥66,200
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥66,200
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥66,200
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
liquid
交差性
mouse, rat, human
濃度
3.65 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CASP3(836)
詳細
This gene encodes a protein which is a member of the cysteine-aspartic acid protease (caspase) family. Sequential activation of caspases plays a central role in the execution-phase of cell apoptosis. Caspases exist as inactive proenzymes which undergo proteolytic processing at conserved aspartic residues to produce two subunits, large and small, that dimerize to form the active enzyme. This protein cleaves and activates caspases 6, 7 and 9, and the protein itself is processed by caspases 8, 9 and 10. It is the predominant caspase involved in the cleavage of amyloid-beta 4A precursor protein, which is associated with neuronal death in Alzheimer′s disease. Alternative splicing of this gene results in two transcript variants that encode the same protein.
免疫原
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 55-160 of human Caspase-3 (NP_004337.2).
物理的形状
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700914-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)