Merck
すべての画像(5)
主要文書
安全性情報
SAB5700773
Sigma-Aldrich
Anti-EIF4E antibody produced in rabbit
別名:
AUTS19, CBP, EIF4E, EIF4E1, EIF4EL1, EIF4F, eIF-4E
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥48,530
¥48,530
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥48,530
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
¥48,530
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
25
27
28
交差性
human, rat, mouse
濃度
1.85 mg/ml
テクニック
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:100
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EIF4E(1977)
詳細
The protein encoded by this gene is a component of the eukaryotic translation initiation factor 4F complex, which recognizes the 7-methylguanosine cap structure at the 5′ end of messenger RNAs. The encoded protein aids in translation initiation by recruiting ribosomes to the 5′-cap structure. Association of this protein with the 4F complex is the rate-limiting step in translation initiation. This gene acts as a proto-oncogene, and its expression and activation is associated with transformation and tumorigenesis. Several pseudogenes of this gene are found on other chromosomes. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human EIF4E (NP_001959.1).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700773-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)