安全性情報
SAB5700611
Sigma-Aldrich
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Antibody
rabbit polyclonal
別名:
ALXDRD, GFAP
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥64,700
¥64,700
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥64,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥64,700
Check Cart for Availability
製品名
Anti-GFAP antibody produced in rabbit,
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
49
50
交差性
human, mouse, rat
濃度
2.32 mg/ml
テクニック
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GFAP(2670)
詳細
This gene encodes one of the major intermediate filament proteins of mature astrocytes. It is used as a marker to distinguish astrocytes from other glial cells during development. Mutations in this gene cause Alexander disease, a rare disorder of astrocytes in the central nervous system. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding distinct isoforms.
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 300 to the C-terminus of human GFAP (NP_002046.1).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700611-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. こんにちは、マウスのアストロサイトにおけるGFAP含有量を測定したいと考えています。免疫蛍光法を使用する予定で、現在Anti-GFAP (SAB5700611)とAnti-Rabbit IgG (H+L)(SAB4600045)の2つの抗体を選んでいます。これらの抗体は理論的には相互に結合できますか? また、これら2つの抗体の推奨濃度についても教えていただけると嬉しいです。 よろしくお願いいたします。
    1 回答
    1. Anti-GFAP (SAB5700611) is a primary antibody targeting the Glial fibrillary acidic protein found in astrocytes. When used in conjunction with Anti-Rabbit IgG (H+L) (SAB4600045) in an experiment, e.g., immunofluorescence or western blot, the goat-produced Anti-Rabbit IgG (H+L) secondary antibody (SAB4600045) would bind to the rabbit-produced Anti-GFAP primary antibody. This is because the secondary antibody is specific for rabbit immunoglobulins, and the primary antibody is produced in rabbits, thus containing rabbit IgG.
      Regarding the working concentrations, see the dilutions factors for each item below. Please note that this information is also listed in the Properties section of the product page.
      SAB5700611
      immunofluorescence: 1:50-1:200
      western blot: 1:500-1:2000
      SAB4600045
      flow cytometry: 1-10 μg/mL
      immunocytochemistry: suitable
      immunohistochemistry: suitable
      indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL