安全性情報
SAB5700411
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-PDGFRA-Y849 antibody produced in rabbit
別名:
CD140A, GAS9, PDGFR-2, PDGFR2, PDGFRA, RHEPDGFRA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥64,700
¥64,700
出荷予定日2025年4月15日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥64,700
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥64,700
出荷予定日2025年4月15日
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
122
24
82
化学種の反応性
human
濃度
2.21 mg/ml
テクニック
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr849)
遺伝子情報
human ... PDGFRA(5156)
詳細
This gene encodes a cell surface tyrosine kinase receptor for members of the platelet-derived growth factor family. These growth factors are mitogens for cells of mesenchymal origin. The identity of the growth factor bound to a receptor monomer determines whether the functional receptor is a homodimer or a heterodimer, composed of both platelet-derived growth factor receptor alpha and beta polypeptides. Studies suggest that this gene plays a role in organ development, wound healing, and tumor progression. Mutations in this gene have been associated with idiopathic hypereosinophilic syndrome, somatic and familial gastrointestinal stromal tumors, and a variety of other cancers.
免疫原
A synthetic phosphorylated peptide around Y849 of human PDGFRA (NP_006197.1).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700411-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)