Merck
すべての画像(8)
主要文書
安全性情報
SAB5700390
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Jak2-Y1007/1008 antibody produced in rabbit
別名:
JAK2, JTK10, THCYT3
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥55,000
¥55,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥55,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
¥55,000
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
130
交差性
human, mouse, rat
濃度
1.77 mg/ml
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:1000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr1007/pTyr1008)
遺伝子情報
human ... Jak2(3717)
詳細
This gene product is a protein tyrosine kinase involved in a specific subset of cytokine receptor signaling pathways. It has been found to be constituitively associated with the prolactin receptor and is required for responses to gamma interferon. Mice that do not express an active protein for this gene exhibit embryonic lethality associated with the absence of definitive erythropoiesis.
免疫原
A synthetic phosphorylated peptide around Y1007 & Y1008 of human Jak2 (NP_004963.1).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700390-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)