精製方法
affinity chromatography
交差性
pig, mouse
交差性(ホモロジーによる予測)
rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr1007/pTyr1008)
遺伝子情報
chicken ... Jak2(374199)
frog ... Jak2(100036599)
human ... JAK2(3717)
mouse ... Jak2(16452)
pig ... Jak2(397201)
rat ... Jak2(24514)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
品質
Western Blot Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected JAK2 on 10 µg of LPS/IFN gamma untreated and treated RAW264.7 cell lysates.
ターゲットの説明
関連事項
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
LPS/IFN gamma untreated and treated RAW264.7 cell lysates
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
09-275:
試験成績書(COA)