安全性情報
SAB5700357
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-NF-kB p65-S311 antibody produced in rabbit
別名:
CMCU, NF-kB p65, NFKB3, RELA, p65
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥55,000
¥55,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥55,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥55,000
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
58
59
60
交差性
human, mouse
濃度
0.47 mg/ml
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer311)
遺伝子情報
human ... RELA(5970)
詳細
NF-kappa-B is a ubiquitous transcription factor involved in several biological processes. It is held in the cytoplasm in an inactive state by specific inhibitors. Upon degradation of the inhibitor, NF-kappa-B moves to the nucleus and activates transcription of specific genes. NF-kappa-B is composed of NFKB1 or NFKB2 bound to either REL, RELA, or RELB. The most abundant form of NF-kappa-B is NFKB1 complexed with the product of this gene, RELA. Four transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
免疫原
A synthetic phosphorylated peptide around S311 of human NF-kB p65 (NP_068810.3).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700357-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)