Merck
すべての画像(11)
資料
安全性情報
SAB5700331
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-PRKAA1-T183/PRKAA2-T172 antibody produced in rabbit
別名:
AMPKa1/AMPKa2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
64
65
化学種の反応性
human, rat, mouse
濃度
1.69 mg/ml
テクニック
immunohistochemistry: 1:50-1:100
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pThr1832/pThr172)
遺伝子情報
human ... PRKAA1(5562)
免疫原
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding T172 of human AMPKα
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700331-100UL:
試験成績書(COA)