安全性情報
SAB5700036
Sigma-Aldrich
Anti-PIGR antibody produced in rabbit
別名:
PIGR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥55,000
¥55,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥55,000
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥55,000
Check Cart for Availability
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
83
交差性
human, mouse, rat
濃度
2.63 mg/ml
テクニック
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PIGR(5284)
詳細
This gene is a member of the immunoglobulin superfamily. The encoded poly-Ig receptor binds polymeric immunoglobulin molecules at the basolateral surface of epithelial cells; the complex is then transported across the cell to be secreted at the apical surface. A significant association was found between immunoglobulin A nephropathy and several SNPs in this gene.
免疫原
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 661-764 of human PIGR (NP_002635.2).
物理的形状
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
保管および安定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5700036-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)