安全性情報
SAB5600278
Sigma-Aldrich
Anti-Rabbit IgG Fab-Biotin antibody, Goat monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RMG01, purified immunoglobulin
別名:
Fab region of Rabbit IgG
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥59,420
¥59,420
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥59,420
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
¥59,420
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
結合体
biotin conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
RMG01, monoclonal
recombinant monoclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
rabbit
テクニック
ELISA: 0.01-0.5 μg/mL
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5—2 μg/mL
western blot: 0.1— 0.5 μg/mL
アイソタイプ
IgG
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
関連するカテゴリー
特異性
This antibody reacts to the Fab region of Rabbit IgG. No cross reactivity with human IgG, rat IgG, or mouse IgG.
免疫原
Rabbit IgG
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB5600278-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)