安全性情報
SAB5600270
Sigma-Aldrich
Anti-Integrin beta 3 (ITGB3/CD61) Antibody
rabbit monoclonal, RM382
別名:
CD61, Integrin beta3A
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥76,100
¥76,100
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥76,100
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
¥76,100
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
製品名
Anti-Integrin beta3/CD61 antibody, Rabbit monoclonal, recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM382, purified immunoglobulin
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
RM382, monoclonal
recombinant monoclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:250—1:500
western blot: 1:5000 — 1:25000
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ITGB3(3690)
特異性
This antibody reacts to Human Integrin beta3A / CD61.
免疫原
A peptide corresponding to the internal region of human Integrin beta3.
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB5600270-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)