SAB5600252
Anti-Cytokeratin 19 (CK-19) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM364, purified immunoglobulin
別名:
Keratin 19
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥76,100
1 ML
お問い合わせ
¥76,100
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
すべての画像(2)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥76,100
1 ML
お問い合わせ
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
¥76,100
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
おすすめの製品
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
RM364, monoclonal
recombinant monoclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:500—1:1000
western blot: 1:1000-1:2000
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KRT19(3880)
特異性
This antibody reacts human CK-19 (Cytokeratin-19).
免疫原
A peptide corresponding to the C-terminus of human CK-19 (Cytokeratin-19)
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ