安全性情報
SAB5600224
Sigma-Aldrich
Anti-Trimethyl-Histone H3 (Lys4) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM137, purified immunoglobulin
別名:
H3K4me3, Histone H3 (tri methyl K4) 
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥64,690
¥64,690
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥64,690
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥64,690
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
RM137, monoclonal
recombinant monoclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
vertebrates
テクニック
ELISA: 0.1-0.5 μg/mL
multiplexing: 0.1-0.5 μg/mL
western blot: 0.2— 1 μg/mL
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
trimethylation (Lys4)
遺伝子情報
human ... H3C1(8350)
特異性
This antibody reacts to Histone H3 trimethylated at Lysine 4 (K4me3). No cross reactivity with monomethylated Lysine 4 (K4me1) or dimethylated Lysine 4 (K4me3), or other methylation in histone H3.
免疫原
A trimethyl-peptide corresponding to Trimethyl-Histone H3 (Lys4)
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB5600224-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)