安全性情報
SAB5600097
Sigma-Aldrich
Anti-ER alpha antibody, Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM292, purified immunoglobulin
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μL
¥77,200
1 ML
お問い合わせ
¥77,200
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μL
¥77,200
1 ML
お問い合わせ
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥77,200
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
RM292, monoclonal
recombinant monoclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:200-1:500
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ESR1(2099)
特異性
This antibody reacts to reacts to human ER-alpha (Estrogen receptor).
免疫原
A peptide corresponding to residues near the N-terminus of human ER-alpha.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline containing 50% glycerol, 1% BSA and 0.09% sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB5600097-100UL:
SAB5600097-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)