SAB5500193
Anti-VPAC1 antibody, Rabbit monoclonal
clone SP234, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
別名:
Anti-HVR1, Anti-II, Anti-PACAP-R-2, Anti-PACAP-R2, Anti-RDC1, Anti-V1RG, Anti-VAPC1, Anti-VIP-R-1, Anti-VIPR, Anti-VIRG, Anti-VPAC1, Anti-VPAC1R, Anti-VPCAP1R
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
リコンビナント
expressed in proprietary host
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
SP234, monoclonal
化学種の反応性
human (tested)
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
pig, rat, mouse
テクニック
flow cytometry: 1:100
immunohistochemistry: 1:100
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... VIPR1(7433)
詳細
免疫原
特徴および利点
物理的形状
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB5500193-100UL:
試験成績書(COA)