Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
SAB5202652
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Dityrosine antibody produced in mouse
clone 10A6
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥46,900
¥46,900
単価¥67,000割引30%
出荷予定日2025年3月27日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥46,900
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
FACS
IF
WB
クローン:
10A6, monoclonal
化学種の反応性:
human
citations:
テクニック:
flow cytometry: 1:50
immunofluorescence: 1:50
western blot: 1:1000
¥46,900
単価¥67,000割引30%
出荷予定日2025年3月27日
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
10A6, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
濃度
1.0 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 1:50
immunofluorescence: 1:50
western blot: 1:1000
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
tyrosination (di-Tyr)
免疫原
Synthetic Dityrosine conjugated to Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH).
物理的形状
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
SAB5202652-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)