SAB4200273
Anti-Orai1 antibody, Mouse monoclonal
clone ORAI1-89, purified from hybridoma cell culture
別名:
Monoclonal Anti-CRACM1, Monoclonal Anti-ORAI calcium release-activated calcium modulator 1, Monoclonal Anti-ORAT1, Monoclonal Anti-TMEM142A, Monoclonal Anti-calcium release-activated calcium channel protein 1, Monoclonal Anti-transmembrane protein 142A
サイズを選択してください
¥87,000
サイズを選択してください
About This Item
¥87,000
おすすめの製品
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
ORAI1-89, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~30 kDa (non-glycosylated Orai1)
antigen ~50 kDa (glycosylated Orai1)
交差性
human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells over-expressing human Orai1.
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ORAI1(84876)
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting,
- immunofluorescence
- immunoprecipitation
- proximity ligation assay.[1]
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200273-200UL:
SAB4200273-25UL:
SAB4200273-BULK:
SAB4200273-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)