安全性情報
SAB4700935
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD13/Aminopeptidase N antibody produced in mouse
clone WM15
別名:
ANPEP, APN, Aminopeptidase N, PEPN, gp150
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥54,600
¥54,600
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥54,600
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥54,600
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
WM15, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
nonhuman primates, human
濃度
1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 4 μg/mL
アクセッション番号
P15144
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ANPEP(290)
関連するカテゴリー
詳細
The antibody WM15 recognises the human CD13 cell surface glycoprotein, a 150 kDa molecule expressed on granulocytes, endothelial cells, epithelial cells and myeloid progenitors.
免疫原
Human AML cells
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB4700935-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)