¥68,500
Check Cart for Availability
おすすめの製品
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
L161, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
濃度
1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 1.5 μg/mL
アクセッション番号
NM_001765
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CD1C(911)
関連するカテゴリー
詳細
The mouse monoclonal antibody L161 recognizes CD1c, (R7), a 43 kDa type I glycoprotein associated with beta2-microglobulin. It is expressed on cortical thymocytes (strongly), Langerhans cells, dendritic cells, B and some T cells.
免疫原
human thymocytes
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB4700903-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ