安全性情報
SAB4700885
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DLL4 antibody produced in mouse
clone MHD4-46
別名:
AOS6, Delta like ligand 4, canonical Notch ligand 4, delta-like 4
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥51,380
¥51,380
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥51,380
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥51,380
Check Cart for Availability
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
MHD4-46, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
濃度
1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 2 μg/mL
アクセッション番号
Q9NR61
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DLL4(54567)
関連するカテゴリー
詳細
The mouse monoclonal antibody MHD4-46 recognizes the extracellular domain of DLL4 (Delta-like ligand 4), a type I transmembrane protein which plays an important role in vascular development.
免疫原
recombinant soluble human DLL4
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB4700885-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)