安全性情報
SAB4700741
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TCR α/β antibody produced in mouse
clone R73, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥44,800
¥44,800
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥44,800
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥44,800
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
R73, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
nonhuman primates, rat
濃度
1 mg/mL
テクニック
FUNC: suitable
flow cytometry: suitable
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
rat ... Tcrb(24820)
詳細
The mouse monoclonal R73 recognizes TCR alpha/beta, the dominant subtype of T cell receptor expressed in peripheral blood.
免疫原
Rat T blasts and erythrocytes
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(pH 7.4、15 mM アジ化ナトリウム含有)
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Jan Code
SAB4700741-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)