SAB4700354
Monoclonal Anti-IgE-FITC antibody produced in mouse
clone 4H10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-IGHE
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥48,790
¥48,790
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥48,790
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥48,790
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4H10, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
濃度
0.1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IGHE(3497)
詳細
The antibody 4H10 reacts with human IgE; it recognizes an epitope different from the ones recognized by BE5 and 4G7 antibodies to IgE.
免疫原
Purified human IgE
アプリケーション
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis. Suggested working dilution is 2-5 μg/mL of sample. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(15 mM アジ化ナトリウム、安定化剤として0.2%ハイグレード プロテアーゼフリーBSA含有)
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4700354-100UG:
アクティブなフィルタ