安全性情報
SAB4700190
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD47 antibody produced in mouse
clone MEM-122, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-Integrin Associated Protein
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥33,600
¥33,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥33,600
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥33,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
MEM-122, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
nonhuman primates, pig, human
濃度
1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgM
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CD47(961)
詳細
The antibody MEM-122 reacts with CD47 (Integrin Associated Protein), a 50-55 kDa membrane adhesion molecule (thrombospondin receptor; immunoglobulin supergene family) expressed on leukocytes, platelets and erythrocytes. It is also expressed on epithelial cells, endothelial cells, fibroblasts and many tumor cell lines.
免疫原
COS-7 African green monkey kidney cells
アプリケーション
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis. Suggested working dilution for Flow Cytometry is 2 μg/mL of sample. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(pH 7.4、15 mM アジ化ナトリウム含有)
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Jan Code
SAB4700190-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)