安全性情報
SAB4700177
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD40-FITC antibody produced in mouse
clone HI40a, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 TEST
¥43,050
¥43,050
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 TEST
¥43,050
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
¥43,050
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
mouse
品質水準
結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
HI40a, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CD40(958)
詳細
The antibody HI40a recognizes CD40 (BP50), a 48 kDa type I single chain transmembrane glycoprotein expressed on normal and neoplastic B cells, but not on terminally differentiated plasma cells. CD40 antigen is also present on Hodgkin′s and Reed-Sternberg cells, follicular dendritic cells, some macrophages, basal epithelial cells and endothelial cells.
免疫原
Human CD40a
アプリケーション
試薬は、100 μL全血または1e6細胞懸濁液につき20 μLの試薬を用いたヒト血液細胞のフローサイトメトリー解析用にデザインされています。バイアル(2 mL)の内容量は100回分です。
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(15 mM アジ化ナトリウム、安定化剤として0.2%ハイグレード プロテアーゼフリーBSA含有)
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4700177-100TST:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
JoAnn Trial et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 173(3), 2190-2198 (2004-07-22)
To identify signals that can alter leukocyte function in patients receiving highly active antiretroviral therapy (HAART), we analyzed single blood samples from 74 HIV-1-infected patients and additional blood was collected at 90-day intervals from 51 HIV-1-infected patients over a 516