SAB4700123
Monoclonal Anti-CD22-APC antibody produced in mouse
clone IS7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 TEST
¥53,480
¥53,480
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
100 TEST
¥53,480
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥53,480
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
Allophycocyanin conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
IS7, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CD22(933)
関連するカテゴリー
詳細
The antibody IS7 reacts with CD22 (BL-CAM), a 130 kDa type I transmembrane glycoprotein (immunoglobulin superfamily) expressed in the cytoplasm of pro-B and pre-B lymphocytes, and on the surface of mature and activated B lymphocytes; it is lost on plasma cells, peripheral blood T lymphocytes, granulocytes and monocytes.
免疫原
Reh human cell line
アプリケーション
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 10 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (1 mL) is sufficient for 100 tests.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(15 mM アジ化ナトリウム、安定化剤として0.2%ハイグレード プロテアーゼフリーBSA含有)
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4700123-100TST:
アクティブなフィルタ