安全性情報
SAB4700103
Sigma-Aldrich
モノクローナル抗CD14抗体 マウス宿主抗体
clone MEM-18, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-LPS-receptor
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥44,800
¥44,800
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥44,800
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥44,800
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
MEM-18, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
nonhuman primates, human
濃度
1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CD14(929)
詳細
The antibody MEM-18 reacts with CD14, a 53-55 kDa GPI (glycosylphosphatidylinositol)-linked membrane glycoprotein expressed on monocytes, macrophages and weakly on granulocytes; also expressed by most tissue macrophages. In human, the epitope recognized by MEM-18 is located between amino acids 57-64.
免疫原
A crude mixture of human urinary proteins precipitated by ammonium sulphate from the urine of a patient suffering from proteinuria
アプリケーション
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis. Suggested working dilution for Flow Cytometry is 4 μg/mL of sample. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(pH 7.4、15 mM アジ化ナトリウム含有)
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
Jan Code
SAB4700103-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)