安全性情報
SAB4600402
Sigma-Aldrich
Anti-Mouse IgG (H+L), F(ab′)2 fragment, CF594 antibody produced in goat
~2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μL
¥15,980
¥15,980
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μL
¥15,980
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
¥15,980
Check Cart for Availability
由来生物
goat
品質水準
結合体
CF 594 conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
mouse
濃度
~2 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
western blot: suitable
蛍光検出
λex 593 nm; λem 614 nm
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
関連するカテゴリー
詳細
This product is prepared by labeling high quality F(ab′)2 fragment of goat anti-mouse IgG (H+L) with the deep-red fluorescent dye CF594. CF594 is spectrally similar to Alexa Fluor 594 and Texas Red dye but yields much brighter protein conjugates than the latters due to its high quantum yield and exceptional water solubility. CF594 also has excellent photostability ideal for demanding applications, such as confocal microscopy and single molecule imaging. The dye is particularly useful to combine with our blue fluorescent CF350, green fluorescent CF488A and far red CF633 or CF647 for multi-color imaging.
特異性
Binds with whole molecule mouse IgG and the light chains of other mouse immunoglobulins.
免疫原
mouse IgG (H+L)
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(0.05% アジ化ナトリウム、50% グリセロール、0.2% BSA含有)
調製ノート
遮光してください。抗体溶液は使用前に穏やかに混ぜてください。
法的情報
この製品は、Biotium, Incの許可の下、シグマ アルドリッチ社が販売しています。この製品は、12/334,387、12/607,915、12/699,778、12/850,578、61/454,484を含むがこれに限定されず、Biotium, Incによって所有またはライセンス取得されている米国特許および米国特許外の対応する特許請求、または特許出願のいずれかひとつ以上によって保護されています。購入者には、その購入者によって支払われた購入価格を考慮して、購入者独自の研究のために購入量分の製品を添付の製品説明書と一致する方法で使用できるように、限定的で非独占的な譲渡不可のライセンスが与えられます。ここで明示的に認められている場合を除いて、この製品の販売により、Biotium, Incの特許権や他の知的所有権の下、暗示や禁反言によって特別に購買者にいかなるライセンスも付与または譲渡されません。購入者は、この製品を第三者に転売または譲渡してはならず、また、診断目的、治療目的、予防目的を含むがこれに限定されない商業目的では使用できません。本製品は研究専用です。診断目的などの他の目的で使用するには、Biotium, Incから個別のライセンスを取得する必要があります。この製品を研究以外の目的で使用するためのライセンス購入に関する詳細については、Biotium, Inc.にお問い合わせください。住所:3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545、Tel: (510) 265-1027Fax: (510) 265-1352Email:[email protected]
CF is a trademark of Biotium, Inc.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4600402-50UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Micaela Glat et al.
The EMBO journal, 41(24), e111648-e111648 (2022-11-08)
The ability to care for the young is innate and readily displayed by postpartum females after delivery to ensure offspring survival. Upon pup exposure, rodent virgin (nulliparous) females also develop parental behavior that over time becomes displayed at levels equivalent
Sonali N Reisinger et al.
Molecular psychiatry, 26(7), 2886-2899 (2020-10-14)
The signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) signalling pathway is activated through phosphorylation by Janus kinases in response to a diverse set of immunogenic and non-immunogenic triggers. Several distinct lines of evidence propose an intricate involvement of STAT3