Merck
SAB4600054
Sigma-Aldrich
Anti-HA (Hemagglutinin) IgG, CF 488A antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μL
¥64,800
¥64,800
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μL
¥64,800
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥64,800
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
rabbit
結合体
CF 488A conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
濃度
~1 mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
蛍光検出
λex 490 nm; λem 515 nm
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
Influenza virus hemagglutinin (HA) precursor is encoded by the gene mapped on segment 4. The encoded protein is a 76kDa surface glycoprotein and it exists as trimers on the envelope.
特異性
Binds HA epitope tag
免疫原
proteins contatining the epitope tag sequence
生物化学的/生理学的作用
Influenza virus hemagglutinin (HA) acts as a key immunogen in avian influenza virus (AIV) vaccines. Activated HA facilitates virus attachment to oligosaccharide receptors on host cell surface and is involved in penetration through fusion following conformational modifications in the endolysosomal compartment. 226 and 228 residues in hemagglutinin (HA) of the H3 subtype play a key role in host range restriction and receptor specificity. Influenza virus hemagglutinin (HA) is responsible for 1918 influenza pandemic.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Supplied in phosphate buffered saline with 0.05% sodium azide, 50% glycerol and 1 mg/mL bovine serum albumin.
調製ノート
Protect from light.
法的情報
この製品は、Biotium, Incの許可の下、シグマ アルドリッチ社が販売しています。この製品は、12/334,387、12/607,915、12/699,778、12/850,578、61/454,484を含むがこれに限定されず、Biotium, Incによって所有またはライセンス取得されている米国特許および米国特許外の対応する特許請求、または特許出願のいずれかひとつ以上によって保護されています。購入者には、その購入者によって支払われた購入価格を考慮して、購入者独自の研究のために購入量分の製品を添付の製品説明書と一致する方法で使用できるように、限定的で非独占的な譲渡不可のライセンスが与えられます。ここで明示的に認められている場合を除いて、この製品の販売により、Biotium, Incの特許権や他の知的所有権の下、暗示や禁反言によって特別に購買者にいかなるライセンスも付与または譲渡されません。購入者は、この製品を第三者に転売または譲渡してはならず、また、診断目的、治療目的、予防目的を含むがこれに限定されない商業目的では使用できません。本製品は研究専用です。診断目的などの他の目的で使用するには、Biotium, Incから個別のライセンスを取得する必要があります。この製品を研究以外の目的で使用するためのライセンス購入に関する詳細については、Biotium, Inc.にお問い合わせください。住所:3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545、Tel: (510) 265-1027Fax: (510) 265-1352Email:[email protected]
CF is a trademark of Biotium, Inc.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4600054-50UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A single amino acid substitution in 1918 influenza virus hemagglutinin changes receptor binding specificity.
Glaser L
Journal of Virology, 79, 11533-11536 (2005)
Visualization of Alternative Functional Configurations of Influenza Virus Hemagglutinin Facilitates Rapid Selection of Complementing Vaccines in Emergency Situations.
Metwally A and Yousif A
International Journal of Molecular Sciences, 18 (2017)
The role of influenza A virus hemagglutinin residues 226 and 228 in receptor specificity and host range restriction.
Vines A
Journal of Virology, 72, 7626-7631 (1998)
Anika Mann et al.
Scientific reports, 11(1), 8288-8288 (2021-04-17)
The dopamine D2 receptor (D2R) is the target of drugs used to treat the symptoms of Parkinson's disease and schizophrenia. The D2R is regulated through its interaction with and phosphorylation by G protein receptor kinases (GRKs) and interaction with arrestins.
Anika Mann et al.
Scientific reports, 10(1), 8585-8585 (2020-05-24)
The δ-opioid receptor (DOP) is an attractive pharmacological target due to its potent analgesic, anxiolytic and anti-depressant activity in chronic pain models. However, some but not all selective DOP agonists also produce severe adverse effects such as seizures. Thus, the