Merck
SAB4600008
Sigma-Aldrich
Anti-Goat IgG (H+L), highly cross-adsorbed, CF 350 antibody produced in donkey
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μL
¥14,110
250 μL
¥29,070
¥14,110
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μL
¥14,110
250 μL
¥29,070
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
¥14,110
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
donkey
品質水準
結合体
CF 350 conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
goat
濃度
~2 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
蛍光検出
λex 347 nm; λem 448 nm
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
関連するカテゴリー
詳細
IgG (immunoglobulin G) antibody contributes to 10−20% of plasma protein and is regarded as one of the most abundant serum protein. IgG is enriched in mother′s milk. The four IgG subclasses include IgG1, IgG2, IgG3 and IgG4. Structurely, IgG possesses four polypeptide chains containing two identical γ heavy (H) chains and two identical κ or λ light (L) chains of 50kDa and 25kDa respectively. The chains are interlinked with a disulfide bond. Both the L and the H chains consist of a variable domain at the N-terminal. The C-terminal bears′ constant domains: three in H chain with a hinge region and one in the L chain. The variable region of IgG antibody is specific to antigens and is highly conserved.
特異性
Binds all goat IgGs (minimal cross-reaction with chicken, guinea pig, hamster, horse, human, mouse, rabbit and rat serum proteins)
免疫原
goat IgG (H+L)
生物化学的/生理学的作用
IgG (immunoglobulin G) participates in hypersensitivity type II and type III. It helps in opsonization, complement fixation and antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity. IgGantibody provides protection from infections caused by bacteria, fungi and viruses. Maternal IgG is transferred to fetus through the placenta that is vital for immune defense of the neonate against infections. IgG antibody has its function similar to IgM antibody in complement system activation.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(0.05% アジ化ナトリウム、50% グリセロール、2 mg/mL BSA含有)
調製ノート
Protect from light.
法的情報
この製品は、Biotium, Incの許可の下、シグマ アルドリッチ社が販売しています。この製品は、12/334,387、12/607,915、12/699,778、12/850,578、61/454,484を含むがこれに限定されず、Biotium, Incによって所有またはライセンス取得されている米国特許および米国特許外の対応する特許請求、または特許出願のいずれかひとつ以上によって保護されています。購入者には、その購入者によって支払われた購入価格を考慮して、購入者独自の研究のために購入量分の製品を添付の製品説明書と一致する方法で使用できるように、限定的で非独占的な譲渡不可のライセンスが与えられます。ここで明示的に認められている場合を除いて、この製品の販売により、Biotium, Incの特許権や他の知的所有権の下、暗示や禁反言によって特別に購買者にいかなるライセンスも付与または譲渡されません。購入者は、この製品を第三者に転売または譲渡してはならず、また、診断目的、治療目的、予防目的を含むがこれに限定されない商業目的では使用できません。本製品は研究専用です。診断目的などの他の目的で使用するには、Biotium, Incから個別のライセンスを取得する必要があります。この製品を研究以外の目的で使用するためのライセンス購入に関する詳細については、Biotium, Inc.にお問い合わせください。住所:3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545、Tel: (510) 265-1027Fax: (510) 265-1352Email:[email protected]
CF is a trademark of Biotium, Inc.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4600008-250UL:
SAB4600008-50UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
IgG subclasses and allotypes: from structure to effector functions
Vidarsson G, et al.
Frontiers in Immunology, 5(4), 520-520 (2014)
Natural autoantibodies
Antonio C, et al.
Current Opinion in Immunology, 7(6), 812-818 (1995)
Placental transfer of IgG subclasses in a Japanese population.
Hashira S, et al.
Pediatrics International, 42(4) (2000)
Specific IgG for cat allergens in patients with allergic conjunctivitis.
Miyama A, et al.
International Ophthalmology, 35(4), 575-586 (2015)